Merck
495018
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
159-162 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bunta Watanabe et al.
PloS one, 10(8), e0136242-e0136242 (2015-08-22)
CCG-1423 suppresses several pathological processes including cancer cell migration, tissue fibrosis, and the development of atherosclerotic lesions. These suppressions are caused by inhibition of myocardin-related transcription factor A (MRTF-A), which is a critical factor for epithelial-mesenchymal transition (EMT). CCG-1423 can