Merck
494089
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CHO)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
80-84 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H
Klucz InChI
MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile is a benzonitrile derivative.
Zastosowanie
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile may be used in the synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An improved synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Cain GA.
ChemInform, 31(26) (2000)