Kluczowe dokumenty
493872
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H2(CH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.587 (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C=O)cc(C)c1OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-8-15(10-17)9-13(2)16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)