Merck
493406
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5β,7aα)]-5-Azido-7-bromo-3a,4,5,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ol
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12BrN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]25/D +24°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
116-118 °C (lit.)
grupa funkcyjna
azide
bromo
ether
hydroxyl
ketal
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O
InChI
1S/C9H12BrN3O3/c1-9(2)15-7-4(10)3-5(12-13-11)6(14)8(7)16-9/h3,5-8,14H,1-2H3/t5-,6+,7+,8-/m0/s1
Klucz InChI
PRQOGQGZCPGPSH-OSMVPFSASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)