Kluczowe dokumenty
492884
Boc-Ala-OH-12C3
99.9 atom % 12C
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-12C3, L-Alanine-12C3, N-t-Boc derivative
About This Item
Polecane produkty
opis
13C-depleted
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.9 atom % 12C
aktywność optyczna
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
metody
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)