Merck
491551
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic acid-α-13C-2,3,5,6-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Synonim(y):
4-Fluorobenzoic-carboxy-13C-2,3,5,6-d4-acid
Wybierz wielkość
100 MG
4807,00 zł
4807,00 zł
Cena katalogowa5060,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
4807,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6D413CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4807,00 zł
Cena katalogowa5060,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
182-184 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
Klucz InChI
BBYDXOIZLAWGSL-YRTBNJHASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)