Merck
491365
Sigma-Aldrich
2-Butanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Deuterated 2-butanone, MEK-1,1,1,3,3-D5, Methyl-d3 ethyl-1,1-d2 ketone
Wybierz wielkość
5 G
4160,00 zł
4160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
4160,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CD2COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352138
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
4160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.860 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-PDWRLMEDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)