Merck
487724
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Deuterated 4-methyl-2-pentanone, Deuterated methyl isobutyl ketone, Isopropylacetone-D5
Wybierz wielkość
1 G
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCD2COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
Klucz InChI
NTIZESTWPVYFNL-IKISXXDZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)