Merck
490679
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-3-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Propionic acid-3-13C sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH2CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
285-286 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3]CC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i1+1;
Klucz InChI
JXKPEJDQGNYQSM-YTBWXGASSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1