Merck
489298
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3COCH2CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
dostępność
not available in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)