Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł 205,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
205,50 zł
Cena katalogowa274,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
mp
199-205 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChI key
ADRFTNFHVKVATK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 95% | description AldrichCPR |
| assay 95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 199-205 °C (lit.) | mp - |
| functional group fluoro, carboxylic acid | functional group ether, carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/902/582/4d0c59cf-1617-4263-9d16-9e0532ea2c90/640/4d0c59cf-1617-4263-9d16-9e0532ea2c90.png)