Merck
486787
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH(NH-Boc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % D
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
metody
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D3
Klucz InChI
QVHJQCGUWFKTSE-MQBGRFPLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)