Merck
486469
Sigma-Aldrich
Carbonyl-13C sulfide
<5 atom % 18O, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Carbon-13C oxysulfide
About This Item
Wzór liniowy:
13COS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
2.1 (20 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
9034 mmHg ( 21 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
<5 atom % 18O
bp
−50 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1
Klucz InChI
JJWKPURADFRFRB-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
250 mL quantity is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Informacje prawne
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinderSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)