Merck
485357
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butyric-2-13C acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH213CH2CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
250-253 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].CC[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i3+1;
Klucz InChI
MFBOGIVSZKQAPD-FJUFCODESA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)