Merck
484717
Sigma-Aldrich
3,3′-Dithiobis(propionitrile)
98%
Synonim(y):
3,3′-ditiodipropionitryl, 3-[(2-cyjanoetylo)disulfanylo]propanenitryl
Wybierz wielkość
5 G
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
S2(CH2CH2CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
48-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
disulfide
nitrile
ciąg SMILES
N#CCCSSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S2/c7-3-1-5-9-10-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Klucz InChI
HHEYGEJOMQFDFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Synteza i zastosowania w technologii nanokryształów: Badania szczegółowo opisały łatwą syntezę 5-(2-merkaptoetylo)-1H-tetrazolu, blisko spokrewnionego z 3,3′-ditiobis(propionitrylem), oraz jego zastosowanie w przygotowaniu rozpuszczalnych w wodzie nanokryształów i żeli, wykazując potencjał dla wysokowydajnych polimerów i zastosowań biomedycznych (Voitekhovich et al., 2016).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)