Merck
483281
Sigma-Aldrich
Chromium(III) bromide hexahydrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CrBr3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
powder
mp
79 °C (lit.)
gęstość
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Br[Cr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
XIOAYKRRSJTLOZ-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)