Merck
480509
Sigma-Aldrich
Methyl 5-nitro-2-furoate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
98%
mp
78-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5/c1-11-6(8)4-2-3-5(12-4)7(9)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-nitro-2-furoinian metylu jest pochodną nitrofuranu. Oceniono jego gęstość, temperaturę krzepnięcia i współczynnik załamania światła. Stwierdzono, że redukcja 5-nitro-2-furoinianu metylu przy użyciu oksydazy ksantynowej mleka tworzy 5-hydroksyloamino-2-furoinian metylu i 5-amino-2-furoinian metylu. Użyteczność 5-nitro-2-furoinianu metylu jako związku matrycowego dla próżniowej jonizacji wspomaganej matrycą (MAIV) została oceniona przy użyciu insuliny bydlęcej jako analitu.
Zastosowanie
5-nitro-2-furoinian metylu może być stosowany w syntezie 5-nitro-2-furoilohydrazyny i 5-nitro-2-furamidu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 97-97 (2015)
Reduction of methyl 5-nitro-2-furoate by xanthine oxidase: an evidence for hydroxylaminofuran formation.
H Yamada et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 30(7), 2647-2650 (1982-07-01)
Synthesis and antimicrobial activity of methyl 5-nitro-3,4-diphenylfuran-2-carboxylate and related compounds.
Kuo SC, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 29(3), 635-645 (1981)
Magic matrices for ionization in mass spectrometry.
Trimpin S, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 377, 532-545 (2015)
Syntheses with 5-Nitro-2-furonitrile.
Sherman WR and Esch AV.
Journal of Medicinal Chemistry, 8(1), 25-28 (1965)