Przejdź do
A9627
Ala-Ala-Ala
≥98% (TLC)
Synonim(y):
Tri-L-alanine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-538-0
MDL number:
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ala-Ala-Ala,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17N3O4/c1-4(10)7(13)11-5(2)8(14)12-6(3)9(15)16/h4-6H,10H2,1-3H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t4-,5-,6-/m0/s1
InChI key
BYXHQQCXAJARLQ-ZLUOBGJFSA-N
Application
Trialanine (Ala-Ala-Ala) may be used along with other short chain alanines, tetra- and penta-alanine, as model compounds to study physicochemical parameters of small peptides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9502A2628SCP0262
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)