Merck
480258
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with p-toluenesulfonic acid (1:1)
Synonim(y):
1,8-diazabicyklo[5.4.0]undecen-7 p-toluenosulfonian, DBU p -toluenosulfonian
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
70.9-90.7 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymerization catalyst.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)