Merck
477559
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
98%
Synonim(y):
4,α-Dibromo-2-fluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
33-36 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5Br2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide is a substituted benzyl bromide. Its density is 1.9094g/ml at 25°C.
Zastosowanie
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide may be used in the synthesis of 1-(2-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzyl)indoline-2,3-dione.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas M Bridges et al.
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program, 2010 Mar 31 (Updated 2010 Oct 29) (2011-03-25)
The specific aim of this project is to identify, via a functional high-throughput screening (HTS) approach, small molecule positive allosteric modulators (PAMs) and/or allosteric agonists of the M1 muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) that are cell permeable, possess submicromolar potency, and
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 285-285 (2008)