Merck
477427
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3-Difluoro-1,2-heptanediol
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CF2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]22/D +13°, c = 1.3 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
tw
130-132 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(F)(F)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H14F2O2/c1-2-3-4-7(8,9)6(11)5-10/h6,10-11H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
NDZCPOSFHWMJGY-ZCFIWIBFSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)