Próba
≥98.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
149-151 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CNC=O
InChI
1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Klucz InChI
UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)