Merck
279609
Sigma-Aldrich
6-Nitroveratraldehyde
technical grade, 80%
Wybierz wielkość
5 G
213,00 zł
25 G
409,50 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
213,00 zł
25 G
409,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H2-3,4-(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Próba
80%
Formularz
solid
mp
131-133 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
nitro
ciąg SMILES
COc1cc(C=O)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
6-Nitroveratraldehyd został użyty do przygotowania:
  • 6-18F-fluoro-L-dopabez dodatku nośnika, podstawowy znacznik do badań pozytonowej tomografii emisyjnej mózgu układu dopaminergicznego u ludzi[1]
  • o-nitroarylo-bis(5-metylofur-2-ylo)metanów, wszechstronnych syntonów do syntezy heterocykli zawierających azot[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
o-Nitroaryl-bis (5-methylfur-2-yl) methanes as Versatile Synthons for the Synthesis of Nitrogen-Containing Heterocycles.
Butin AV, et al.
Molecules (Basel), 2(4), 62-68 (1997)
An improved synthesis of no-carrier-added (NCA) 6-[18 F] Fluoro-l-DOPA and its remote routine production for PET investigations of dopaminergic systems.
Reddy GN, et al.
Applied Radiation and Isotopes, 44(4), 645-649 (1993)
Libi Anandi et al.
Journal of cell science, 130(21), 3749-3763 (2017-09-20)
DNA alkylating agents form the first line of cancer chemotherapy. They not only kill cells but also behave as potential carcinogens. MNU, a DNA methylating agent, is well known to induce mammary tumours in rodents. However, the mechanism of tumorigenesis
Shiv Gandhi et al.
Cell chemical biology, 27(11), 1410-1424 (2020-09-06)
Rhomboid intramembrane proteases regulate pathophysiological processes, but their targeting in a disease context has never been achieved. We decoded the atypical substrate specificity of malaria rhomboid PfROM4, but found, unexpectedly, that it results from "steric exclusion": PfROM4 and canonical rhomboid