Merck
47701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tic-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.44
Beilstein:
4827574
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥97.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +26.0±3.0°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Powiązanie
Bridged analog of FMOC-L-phenylalanine
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2