Merck
476102
Sigma-Aldrich
3-Pyridyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.665 (lit.)
tw
231-233 °C (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C=Nc1cccnc1
InChI
1S/C6H4N2S/c9-5-8-6-2-1-3-7-4-6/h1-4H
Klucz InChI
VMSZFBSYWXMXRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Pyridyl isothiocyanate (Py NCS) is an iothiocyanate derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (505.15K) is 44.379kjoule/mol.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 522-522 (2014)