Merck
47599
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Val-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-N-methyl-L-valine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
Beilstein:
4560212
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −68.0±3°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
187-190 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)19(20(23)24)22(3)21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,12H2,1-3H3,(H,23,24)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)