Merck
47597
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-N-methyl-L-leucine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
Beilstein:
3630430
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −20.5±0.5°, c = 1% in DMF
mp
113-116 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)12-20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,12-13H2,1-3H3,(H,24,25)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
BUJQSIPFDWLNDC-FQEVSTJZSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)