Merck
475955
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.64 (lit.)
bp
129 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isothiocyanate
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izotiocyjanian 3-metoksyfenylu, określany również jako izotiocyjanian m-metoksyfenylu,[1] jest pochodną jostiocyjanianu.
Zastosowanie
Izotiocyjanian 3-metoksyfenylu może być stosowany do syntezy następujących substancji:
  • 2-[(3-methoxyphenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one[2]
  • N-2pirydylo-N′-3-metoksyfenylo-tiomoczniki[3]
  • acylotiosemikarbazydy[4]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yalkowsky SH, et al.
Handbook of Aqueous Solubility Data, 465-465 (2010)
Structural, thermal and spectral studies of N-2-pyridyl-, N-2-picolyl-and N-2-(4, 6-lutidyl)-N'-(3-methoxyphenyl) thioureas.
Giesen JM, et al.
Journal of Molecular Structure, 613(1), 223-233 (2002)
Acton QA.
Issues in Chemistry and General Chemical Research, 170-170 (2013)
Synthesis and antimicrobial activity of novel naphtho [2, 1-b] furo-5H-[3, 2-d][1, 3, 4] thiadiazolo [3, 2-a] pyrimidin-5-ones.
Ravindra KC, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11(1) (2008)