475912
Hexyl isothiocyanate
95%
Synonim(y):
1-Isothiocyanatohexane, n-Hexyl mustard oil
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
tw
136-138 °C/96 mmHg (lit.)
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCN=C=S
InChI
1S/C7H13NS/c1-2-3-4-5-6-8-7-9/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup