Merck
474010
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
98%
Synonim(y):
(R)-3-Methoxy-1,2-propanediol cyclic carbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +44°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
105-106 °C/0.9 mmHg (lit.)
gęstość
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC[C@@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O4/c1-7-2-4-3-8-5(6)9-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Klucz InChI
DNSGQMOSYDHNHO-SCSAIBSYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)