Merck
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid
97%
Synonim(y):
(S)-β-(Acetylmercapto)isobutyric acid, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobutyric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.21
Beilstein:
1764649
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490
gęstość
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 112.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter