Przejdź do
112062
N-Ethyldiethanolamine
98%
Synonim(y):
2,2′-Ethyliminodiethanol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)2NC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-379-8
MDL number:
Assay:
98%
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.)
bp
246-252 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-7(3-5-8)4-6-9/h8-9H,2-6H2,1H3
InChI key
AKNUHUCEWALCOI-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Ethyldiethanolamine can be identified in water, urine and blood samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)[1].
N-Ethyldiethanolamine is a precursor of VX type nerve agent[2].
Application
N-Ethyldiethanolamine was used in the analysis of urine for assaying nitrogen mustard metabolites[3].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
471828733121552933
assay
98%
assay
≥99%
assay
97% (CP)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C
density
-
mp
−50 °C (lit.)
mp
-
mp
-50 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
bp
246-252 °C (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
bp
246-252 °C (lit.)
bp
-
functional group
amine, hydroxyl
functional group
amine, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
255.2 °F - closed cup
flash_point_c
124 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)