Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
vapor density
2.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
9.2 psi ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
755 °F
expl. lim.
10.4 %
impurities
≤3% water
refractive index
n20/D 1.374
bp
32-35 °C, 33-34 °C (lit.)
density
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
InChI key
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description purum, ≥99.0% (GC) | description ≥99.5% | description 98% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.688 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.719 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.688 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.719 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.374 | refractive index n20/D 1.388 | refractive index n20/D 1.374 (lit.) | refractive index n20/D 1.388 (lit.) |
| bp 32-35 °C, 33-34 °C (lit.) | bp 48 °C (lit.) | bp 33-34 °C (lit.) | bp 48 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
<-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
<= -25 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-31-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?