Merck
471275
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NaO5S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
aktywność optyczna
[α]20/D +3.5°, c = 1.5 in H2O
mp
130 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)