Merck
471062
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
Wybierz wielkość
5 ML
470,00 zł
25 ML
1880,00 zł
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
470,00 zł
25 ML
1880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
123 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1CC(C)(C)Nc2cc(C)ccc12
InChI
1S/C13H19N/c1-9-5-6-11-10(2)8-13(3,4)14-12(11)7-9/h5-7,10,14H,8H2,1-4H3
Klucz InChI
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)