Merck
470023
Sigma-Aldrich
D-Threoninol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D 4.5±0.5°, c = 1 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
57.5-61.5 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
C[C@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m0/s1
Klucz InChI
MUVQIIBPDFTEKM-IMJSIDKUSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yukiko Kamiya et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-07-29)
Small interfering RNA (siRNA) has been recognized as a powerful gene-silencing tool. For therapeutic application, chemical modification is often required to improve the properties of siRNA, including its nuclease resistance, activity, off-target effects, and tissue distribution. Careful siRNA guide strand