Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 634,00 zł 475,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6130524
475,50 zł
Cena katalogowa634,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Threoninol, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
49-54 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
InChI key
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
General description
L-Threoninol also known as (2R,3R)-2-Amino-1,3-butanediol, is an amino alcohol, which is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Application
L-Threoninol can be used as artificial abasic nucleoside in the synthesis and modification of oligodeoxynucleotide and can also be utilized to synthesize pyrene-L-threoninyl analogues.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 99 atom % 13C, 97% (CP) | description ≥98% (TLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% (CP) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O | optical activity [α]20/D −14°, c = 2 in ethanol | optical activity - | optical activity - |
| mp 49-54 °C (lit.) | mp 88-90 °C (lit.) | mp 256 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?