Merck
469564
Sigma-Aldrich
cis-1,8-Diamino-p-menthane
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.30
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
tw
233 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(N)[C@H]1CC[C@@](C)(N)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3/t8-,10+
Klucz InChI
KOGSPLLRMRSADR-WAAGHKOSSA-N
Opis ogólny
cis-1,8-Diamino-p-menthane may be used in the synthesis of cis-(N,N′-p-menth-1,8-ylene)bis(2-bromo-3,3-dimethylbutanamide).
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
THE SYNTHESIS, PHYSICAL, AND SPECTRAL PROPERTIES, AND SOME REACTIONS OF A NEW STABLE bis-a-LACTAM (AZIRIDINONE) WITH A TERPENE SKELETON.
Lengyel I, et al.
Synthetic Communications, 31(23), 3671-3683 (2001)