Merck
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-phenylalaninal
97%
Synonim(y):
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
86-88 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
informacje o genach
human ... CTSK(1513)
Zastosowanie
Intermediate for the synthesis of hydroxyethylene dipeptide isosteres that have enzyme inhibition properties.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)