Merck
469114
Sigma-Aldrich
6-Nitrobenzothiazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
175-178 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
Klucz InChI
QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przetestowano sekwencję impulsów XCORFE (Xnucleus-proton correlation with fixed evolution time) dla 6-nitrobenzotiazolu.
Zastosowanie
6-Nitrobenzotiazol może być stosowany do otrzymywania 4-amino-3-sulfanylobenzonitrylu i 2-amino-5-nitrobenzotiazolu poprzez hydrolizę alkaliczną.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heterocyclic Amplifiers of Phleomycin. IX. Some Derivatives of Fused and Unfused Mono-and Di-aza Heterocycles.
Barlin GB and Ireland SJ.
Australian Journal of Chemistry, 38(11), 1685-1691 (1985)
Assignment of quaternary carbons in aromatic compounds by long-range heteronuclear shift correlated 2D-NMR spectroscopy and its application to acteoside.
Numata A, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 51(4), 1199-1201 (1987)
Livio Racané et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(3), 1038-1044 (2010-01-12)
The efficient synthesis of new bis-substituted nitro-amidino, amino-amidino (10a, 10b-13a, 13b) and previously prepared diamidino 2-phenyl-benzothiazoles (9a, 9b) is described. The compounds 11a and 11b were prepared by recently developed methodology of the key precursors in zwitterionic form 8a and