Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł 143,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
143,25 zł
Cena katalogowa191,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
180-190 °C
functional group
chloro
SMILES string
Nc1nc2cccc(Cl)c2[nH]1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-4-2-1-3-5-6(4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
InChI key
WDGDTHWKGHBYNL-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 95% | description 97% |
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 180-190 °C | mp - | mp 239-243 °C | mp 191-196 °C |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| functional group chloro | functional group amine | functional group - | functional group bromo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?