Przejdź do
90502
N,N′-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
751,00 zł
563,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-992-2
Beilstein/REAXYS Number:
2805827
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC), 95%
Form:
liquid
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥94.0% (GC), 95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
InChI key
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
726107842924240
description
95%
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
≥99.0% (GC/NT)
description
technical, ≥97.0% (GC/T)
assay
95%, ≥94.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC/NT)
assay
≥97.0% (GC/T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
crystals
form
flakes
form
-
refractive index
n20/D 1.539
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
functional group
amine
functional group
nitro, ketone
functional group
-
functional group
chloro
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Liver
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)