Kluczowe dokumenty
468983
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H2(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
mp
165-167 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F2NO4/c8-4-1-3(7(11)12)6(10(13)14)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
HGGRAOYTQNFGGN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4,5-difluoro-2-nitrobenzoesowy można otrzymać w wyniku nitrowania kwasu 4,5-difluorobenzoesowego lub kwasu 3,4-difluorobenzoesowego.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Fluorinated benzoic acid derivatives.
DeGraw JI, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 13(4), 687-688 (1968)
Synthesis of 4-hydroxyquinolin-2 (1H)-one analogues and 2-substituted quinolone derivatives.
Jung J-C, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 61-67 (2001)