Merck
468460
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
86-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-7-8-12(14-2)10-6-4-3-5-9(10)11/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
FWWRTYBQQDXLDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,4-Dimethoxynaphthalene may be used in the preparation of 1,7-dideoxy-3-demethylprekinamycin and 3-acetoxy-2-bromo-1,4-dimethoxynaphthalene.3-acetoxy-2-bromo-1,4-dimethoxynaphthalene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel haloacetoxylation of 1, 4-dimethoxynaphthalenes using hypervalent iodine chemistry.
Evans PA and Brandt TA.
Tetrahedron Letters, 27(36), 6443-6446 (1996)
William Williams et al.
The Journal of organic chemistry, 62(13), 4364-4369 (1997-06-27)
2-(Diazobenzyl)-p-naphthoquinone was synthesized from 2-benzyl-1,4-dimethoxynaphthalene by cerric ammonium nitrate oxidation to 2-benzyl-p-naphthoquinone followed by diazo transfer with tosyl azide. 1,7-Dideoxy-3-demethylprekinamycin was prepared from 1,4-dimethoxynaphthalene by bromination, lithiation, and condensation with acetanthranil to give 2-(2'-N-acetaminobenzoyl)-1,4-dimethoxynaphthalene, which, following deacylation, was subjected to