Merck
468207
Sigma-Aldrich
Iron(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Synonim(y):
Fe(TMHD)3
About This Item
Wzór liniowy:
Fe[(CH3)3CCOCHCOC(CH3)3]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
605.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
przydatność reakcji
core: iron
mp
179-185 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Fe](O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Fe/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b2*8-7+;8-7-;
Klucz InChI
NXBJVTQWYMSPSJ-GECNZSFWSA-K
Zastosowanie
Precursor for the formation of BaFe12O19 thin films on Al2O3 (0001) substrates in preferential orientation with the c-axis perpendicular to the substrate. Precursor for aerosol-assisted CVD of mixed-conducting ceramic films of Sr-Co-Fe perovskite phases.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calvin D Pham et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(42), 36980-36988 (2017-09-20)
A radical-enhanced atomic layer deposition (RE-ALD) process was developed for growing ferrimagnetic CoFe