8.03912
Iron(III) acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Iron(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
Wybierz wielkość
467,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
467,00 zł
ciśnienie pary
2.6 hPa ( 110 °C)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
1872 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
180-183 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Fe+3].[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Klucz InChI
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Zastosowanie
- UV-Vis Spectroscopy and Electrochemical Analysis: Iron(III) acetylacetonate is used in UV-Vis spectroscopy and electrochemical studies to explore its role in dye-sensitized solar cells (DSSCs), focusing on the impact of aromatic thienyl groups on the electronic properties of tris(β-diketonato)iron(III) complexes (Conradie MM, 2022).
- One-Step Synthesis of Nanomaterials: The compound facilitates a one-step synthesis route to produce Fe2O3 and FeSe2 nanoparticles on carbon sheets, enhancing lithium storage capabilities in batteries (Wei D et al., 2022).
Komentarz do analizy
Identity (IR): conforms
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3