Merck
468029
Sigma-Aldrich
m-Toluenesulfonic acid hydrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.20 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
tw
111 °C (lit.)
gęstość
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O