Merck
465313
Sigma-Aldrich
1-Methylindole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cn1cc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-11-6-8(10(12)13)7-4-2-3-5-9(7)11/h2-6H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HVRCLXXJIQTXHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 1-metyloindolo-3-karboksylowy jest pochodną indolu, którą można otrzymać przez utlenienie aldehydu 1-metyloindolo-3 zasadowym nadmanganianem potasu.[1][2]
Zastosowanie
  • Reactant for preparation of bisindolyl pyrimidinones analogs of PKC inhibitor LY333531
  • Reactant for preparation of (heteroaryl)(carboxamido)arylpyrrole derivatives as Cdc7 kinase inhibitors, antitumor and antiproliferative agents
  • Reactant for preparation of (pyrrolidinylmethoxy)cyclohexanecarboxylic acids as antigen-4 (VLA-4) antagonists
  • Reactant for preparation of EphB3 receptor tyrosine kinase inhibitors
  • Reactant for preparation of pyrazolodiazepine derivatives as human P2X7 receptor antagonists
  • Reactant for preparation of potent nonpeptidic urotensin II receptor agonists
  • Reactant for preparation of pyrrolizidine esters, amides, and ureas as 5-HT4 receptor ligands
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Desulfurization of Thiiranes with Iodine.
Helmkamp GK and Pettitt DJ.
The Journal of Organic Chemistry, 27(80, 2942-2943 (1962)
Reaction of Some Indole Ketones with Iodine and Pyridine.
Hart G and Potts KT.
The Journal of Organic Chemistry, 27(8), 2940-2942 (1962)
Mitra Shokrollahi et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 31(10), e13598-e13598 (2019-04-24)
Activating luminal 5-HT4 receptors results in the release of 5-HT from enterochromaffin cells into the lamina propria to modulate colonic motility. Our aim was to evaluate characteristics of colonic motor patterns involved in the prokinetic effects of intraluminal prucalopride in
Yuan Guo et al.
Neuropsychobiology, 80(1), 52-63 (2020-07-15)
The 5-hydroxytryptamine (5-HT) neurotransmitter system and lateral habenula (LHb) are involved in the regulation of depression, while the mechanisms remain to be clarified. The effects and possible mecha-nism underlying activation or blockade of 5-HT4 receptors (5-HT4Rs) in the LHb in