Merck
462187
Sigma-Aldrich
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H39N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
122-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOc1cc2C(=N)NC(=N)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H39N3O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-28-21-17-19-20(24(26)27-23(19)25)18-22(21)29-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3,(H3,25,26,27)
Klucz InChI
BSEHMIIRKOOGMD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline (3-Imino-5,6-dioctoxyisoindol-1-amine) is a heterocyclic building block useful in chemical synthesis studies.
Zastosowanie
  • reactant in template condensation reaction
  • reactant in synthesis of nonmetalated triazolephthalocyanine derivatives
  • reactant for synthesis of Group VIA metal octaalkoxymetallophthalocyanines
  • reactant for preparation of nickel and zinc phthalocyaninato-triazolehemiporphyrazinato complexes
  • reactant for preparation of unsymmetric substituted push-pull phthalocyanines
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)