Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4890,00 zł 3423,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3423,00 zł
Cena katalogowa4890,00 złZaoszczędź 30%isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
143-145 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
SMILES string
CC(C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i21+1
InChI key
UGNIYGNGCNXHTR-STBUMTBBSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % 15N |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable |
| mass shift M+1 | mass shift M+6 | mass shift M+8 | mass shift M+1 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?